Anti-HIST2H3C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-I54
ROCK600-401-I54EA 856 EUR InStock
ROCK600-401-I54
Anti-HIST2H3C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:100; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:100; Other Dilution: Dot Blot 1:1000
Type: Primary
Antigen: HIST2H3C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, C. elegans, Rat, Chicken, Xenopus, Drosophila, Plant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité