Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIST2H3C Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-I90
ROCK600-401-I90EA 856 EUR InStock
ROCK600-401-I90
Anti-HIST2H3C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Dilutions: ChIP: not recommended; Immunofluorescence: not recommended; Western Blot: 1µg/ml; Immunochemistry: not recommended; Other Dilution: Dot Blot 1:1000

Type: Primary
Antigen: HIST2H3C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, C. elegans, Rat, Chicken, Xenopus, Drosophila, Plant

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité