Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-J16
ROCK600-401-J16EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-J16
Anti-HDAC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HDAC1 (also known as HD1, histone deacetylase 1, RPD3, RPD3L1) belongs to the histone deacetylase/acuc/apha family and is a component of the histone deacetylase complex. Histone acetylation and deacetylation, catalyzed by multisubunit complexes, play a key role in the regulation of eukaryotic gene expression. It also interacts with retinoblastoma tumor-suppressor protein and this complex is a key element in the control of cell proliferation and differentiation. Together with metastasis-associated protein-2, it deacetylates p53 and modulates its effect on cell growth and apoptosis. Anti-HDAC1 antibodies are ideal for researchers interested in Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, Epigenetics, DNA Repair, Histone Deacetylases, and Stem Cell Marker research.

Type: Primary
Antigen: HDAC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité