Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC11 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-J17
ROCK600-401-J17EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-J17
Anti-HDAC11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Histone deacetylases, such as HDAC11, control DNA expression by modifying the core histone octamers that package DNA into dense chromatin structures and repress gene expression. Anti-HDAC11 antibodies are ideal for researchers interested in Breast Cancer, Cancer, Epigenetics, and Histone Deacetylases research.

Type: Primary
Antigen: HDAC11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité