Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HDAC5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-J21
ROCK600-401-J21EA 821 EUR InStock
ROCK600-401-J21
Anti-HDAC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-HDAC5 antibody is useful for ELISA and Western Blot. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately ~124 kDa corresponding to the appropriate cell lysate or extract.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 to 1:60,000; Immunofluorescence: 1:100 to 1:500; Western Blot: 0,2 µg/ml; Immunochemistry: 1:100 to 1:500

Type: Primary
Antigen: HDAC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité