Anti-HIST2H3C Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-401-P08
ROCK600-401-P08EA 856 EUR InStock
ROCK600-401-P08
Anti-HIST2H3C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Histone H3 K9-Ac/pS10 antibody is useful for Western Blot and Dot Blot.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:10; Western Blot: 1,0 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: HIST2H3C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité