Anti-Biotin Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-402-098
ROCK600-402-098EA 682 EUR InStock
ROCK600-402-098
Anti-Biotin Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Anticorps
Suitable for immunomicroscopy and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring lot-to-lot consistency.
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:500-1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl
Type: Tag
Antigen: Biotin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité