Anti-GST Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-402-200
ROCK600-402-200EA 774 EUR InStock
ROCK600-402-200
Anti-GST Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité