Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-403-215
ROCK600-403-215EA 774 EUR InStock
ROCK600-403-215
Anti-GFP Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Anti-GFP Antibody is designed to detect GFP and its variants. This GFP antibody can be used to detect GFP by ELISA (sandwich or capture) for the direct binding of antigen and recognizes wild type, recombinant and enhanced forms of GFP.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:2000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2000;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl
Do not add Sodium Azide!

Type: Tag
Antigen: GFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité