Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Y Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-403-262
ROCK600-403-262EA 861 EUR InStock
ROCK600-403-262
Anti-Y Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
This affinity-purified antibody is suitable for use in ELISA and western blotting assays.  The antibody reacts specifically with phosphotyrosine and shows minimal reactivity by ELISA and western blotting with Proteins.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000; Western Blot: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: Y
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité