Anti-GDF15 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-403-B07
ROCK600-403-B07EA 774 EUR InStock
ROCK600-403-B07
Anti-GDF15 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
This affinity purified antibody is suitable for ELISA and western blotting of human NAG-1 Protein.
Recommended Dilutions:
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl
Do not add Sodium Azide!
Type: Primary
Antigen: GDF15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité