Anti-KLH Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-405-466
ROCK600-405-466EA 736 EUR InStock
ROCK600-405-466
Anti-KLH Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
This product has been assayed against 1.0 µg of KLH in a standard capture ELISA using pNPP p-nitrophenyl phosphate as a substrate for 30 minutes at room temperature.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:15000-1:60,000
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl
Type: Tag
Antigen: KLH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité