Anti-COL4A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-406-106
ROCK600-406-106EA 856 EUR InStock
ROCK600-406-106
Anti-COL4A1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Anti-Collagen Type IV is suitable for western blotting, IHC and for ELISA. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated below.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl
Type: Primary
Antigen: COL4A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Bovine, Mammalian
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité