Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-406-117
ROCK600-406-117EA 808 EUR InStock
ROCK600-406-117
Anti-FN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Anti-fibronectin (rabbit) antibody was assayed by immunoblot and found to be reactive against Fibronectin at a dilution of 1:5,000 to 1:10,000.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:5000; Immunochemistry: 1:50 - 1:200; Immunoprecipitation: 1:100;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl

Type: Primary
Antigen: FN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité