Anti-T Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-406-263
ROCK600-406-263EA 861 EUR InStock
ROCK600-406-263
Anti-T Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
This affinity-purified antibody is suitable for use in ELISA and western blotting assays.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000; Western Blot: 1:500;
Type: Primary
Antigen: T
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Phosphothreonine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité