Anti-MYC Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-406-381
ROCK600-406-381EA 706 EUR InStock
ROCK600-406-381
Anti-MYC Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: MYC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité