Anti-KLH Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-406-466
ROCK600-406-466EA 736 EUR InStock
ROCK600-406-466
Anti-KLH Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Anti-KLH Antibody is suitable for western blotting to detect a single band of the expected apparent molecular weight and for ELISA. Anti-KLH antibody biotin conjugate is suitable for use with streptavidin reporter systems.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:250000; Western Blot: 1:5000 - 1:25000;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl
Type: Tag
Antigen: KLH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité