Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-406-886
ROCK600-406-886EA 617 EUR InStock
ROCK600-406-886
Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
This affinity-purified antibody has been tested for use in ELISA, immunochemistry and western blot.  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Beta actin present in fibroblast connective tissue stains very brightly.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;

Type: Control
Antigen: ACTB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat, Human, Monkey, Sheep, Bovine, Goat, Guinea Pig, Pig, Hamster

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité