Anti-KLH Rabbit Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-409-466
ROCK600-409-466EA 774 EUR InStock
ROCK600-409-466
Anti-KLH Rabbit Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Anticorps
Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl
Type: Tag
Antigen: KLH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité