Anti-HA Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 649)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-443-384
ROCK600-443-384EA 774 EUR InStock
ROCK600-443-384
Anti-HA Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 649)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: HA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 649
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité