Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cyanine Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
600-606-209
ROCK600-606-209EA 906 EUR InStock
ROCK600-606-209
Anti-Cyanine Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
This product has been assayed against 1.0 µg of Cyanine IgG in a standard capture ELISA using Peroxidase Conjugated Streptavidin and ABTS (2,2’-azino-bis-(3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid)) as a substrate for 30 minutes at room temperature.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:8000-1:40000
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Tag
Antigen:
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité