Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
603-142-126
ROCK603-142-126EA 220 EUR InStock
ROCK603-142-126
Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Anticorps
The emission spectra for this DyLight™ conjugate match the principle output wavelengths of most common fluorescence instrumentation.
Recommended Dilutions: FLISA: >1:20000; Immunofluorescence: >1:5000; Western Blot: >1:10000; Other Dilution: User Optimized
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 549
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité