Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
605-4102
ROCK605-4102EA 234 EUR InStock
ROCK605-4102
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Secondary antibody reagents are ideal for western blotting, immunochemistry, ELISA, Fluorescence Microscopy, Flow Cytometry as well as other antibody detection methods.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:800,000; Western Blot: 1:10000 - 1:60,000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Goat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité