Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (ATTO 532)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
605-453-013
ROCK605-453-013EA 634 EUR InStock
ROCK605-453-013
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (ATTO 532)
Anticorps
The emission spectra for this ATTO conjugate matches the principle output wavelengths of most common fluorescence instrumentation.
Recommended Dilutions: FLISA: >1:20000; Immunofluorescence: >1:5000; Western Blot: >1:10000;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ATTO 532
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Goat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité