Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
605-4613
ROCK605-4613EA 421 EUR InStock
ROCK605-4613
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Anti-Goat IgG (H&L) Antibody has been assayed against 1.0 µg of Goat IgG in a standard capture ELISA using Peroxidase Conjugated Streptavidin and ABTS (2,2’-azino-bis-(3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid))
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Goat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité