Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
605-701-125
ROCK605-701-125EA 260 EUR InStock
ROCK605-701-125
Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody
Anticorps
Secondary Donkey Anti-IgG (H&L) Reacts with Goat
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype: IgG
Reactivity: Goat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité