Anti-IgG F(c) Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
606-1103
ROCK606-1103EA 260 EUR InStock
ROCK606-1103
Anti-IgG F(c) Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-Guinea Pig IgG F(c) antibody has been assayed against 1.0 µg of Sheep IgG in a standard capture ELISA using ABTS (2,2’-azino-bis-(3-ethylbenthiazoline-6-sulfonic acid)) as a substrate for 30 minutes at room temperature.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: F(c)
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Guinea Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité