Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
608-4302
ROCK608-4302EA 341 EUR InStock
ROCK608-4302
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Anti-Horse IgG whole molecule is suitable for use in immunoelectrophoresis, western-blot, competitive western-blot, ELISA and competitive ELISA assays. Specific conditions for reactivity and signal detection should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:50000 - 1:200,000; Western Blot: 1:5000 - 1:20000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2500;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Do not add Sodium Azide!

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Horse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité