Anti-IgG F(c) Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
609-1103
ROCK609-1103EA 421 EUR InStock
ROCK609-1103
Anti-IgG F(c) Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Human IgG F(c) Antibody is suitable for immunoassays where specificity to the immunoglobulin Fc region is desired. Antibody has been tested by ELISA, western blot immunoblot, and immunohistochemisty.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000; Western Blot: 1:10000 - 1:50000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: F(c)
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité