Anti-kappa light chain Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
609-1110
ROCK609-1110EA 324 EUR InStock
ROCK609-1110
Anti-kappa light chain Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Human kappa chain Antibody is suitable for immunoassays where specificity to the immunoglobulin kappa subuint is desired. Antibody has been tested by ELISA, western blot immunoblot, and immunohistochemisty.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:20000; Western Blot: 1:1000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2000;
Type: Secondary
Antigen: Igκ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Light Chain
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité