Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (Cy3.5®)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
609-112-123
ROCK609-112-123EA 464 EUR InStock
ROCK609-112-123
Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (Cy3.5®)
Anticorps
Secondary Goat Anti-IgG (H&L) Reacts with Human
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3.5®
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité