Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
609-141-002-05
ROCK609-141-002-05EA 753 EUR InStock
ROCK609-141-002-05
Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG(Human)-HL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight488
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité