Anti-ATF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
609-401-D11
ROCK609-401-D11EA 976 EUR InStock
ROCK609-401-D11
Anti-ATF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-ATF2 pS490/pS498 antibody is suitable for use in ELISA, Western Blotting and IHC. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. ATF2 antibody is specific for the approximately 74kDa ATF2 Protein phosphorylated at Ser490,498.
  • Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:1000
Type: Primary
Antigen: ATF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité