Anti-IgA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
609-4106
ROCK609-4106EA 268 EUR InStock
ROCK609-4106
Anti-IgA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Secondary Rabbit Anti-IgA (alpha chain) Reacts with Human
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 1:250 - 1:1000;
Type: Secondary
Antigen: IgA α
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgA
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité