Anti-IgG (H+L) Chicken Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
609-9102
ROCK609-9102EA 268 EUR InStock
ROCK609-9102
Anti-IgG (H+L) Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Secondary Chicken Anti-IgG (H&L) Reacts with Human
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Chicken
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité