Anti-IgG/IgM (H+L) Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
610-106-115
ROCK610-106-115EA 296 EUR InStock
ROCK610-106-115
Anti-IgG/IgM (H+L) Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG/IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité