Anti-IgG2b Goat Polyclonal Antibody (ATTO 488)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
610-152-042
ROCK610-152-042EA 617 EUR InStock
ROCK610-152-042
Anti-IgG2b Goat Polyclonal Antibody (ATTO 488)
Anticorps
Anti-Mouse IgG2b secondary antibody is suitable for ELISA.
Recommended Dilutions: FLISA: >1:20000; Immunofluorescence: >1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500; Western Blot: 1:4000 - 1:20000;
Restore with deionized water (or equivalent); 500 µl
Type: Secondary
Antigen: IgG2b γ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ATTO 488
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité