Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-IgG2a Goat Polyclonal Antibody (ATTO 647N)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
610-156-041
ROCK610-156-041EA 617 EUR InStock
ROCK610-156-041
Anti-IgG2a Goat Polyclonal Antibody (ATTO 647N)
Anticorps
Anti-Mouse IgG2a secondary antibody is suitable for ELISA.

Recommended Dilutions: FLISA: >1:20000; Immunofluorescence: >1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500; Western Blot: 1:4000 - 1:20000;
Restore with deionized water (or equivalent); 500 µl

Type: Secondary
Antigen: IgG2a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ATTO 647N
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité