Anti-IgG2b Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
610-404-042
ROCK610-404-042EA 468 EUR InStock
ROCK610-404-042
Anti-IgG2b Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 500 µl
Type: Secondary
Antigen: IgG2b γ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité