Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Kappa Light Chainkappa light chain Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
610-4110
ROCK610-4110EA 366 EUR InStock
ROCK610-4110
Anti-Kappa Light Chainkappa light chain Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Anti-MOUSE kappa chain (RABBIT) Antibody is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, and immunochemistry requiring extremely low background levels, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:100000; Western Blot: 1:5000 - 1:50000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;

Type: Secondary
Antigen: Igκ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Light Chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité