Anti-lambda light chainlambda light chain Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
610-4111
ROCK610-4111EA 366 EUR InStock
ROCK610-4111
Anti-lambda light chainlambda light chain Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Secondary Rabbit Anti-λ (lambda chain) Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: ELISA: 1:40000; Western Blot: 1:1000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:500 - 1:3000;
Type: Secondary
Antigen: IgL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Light Chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité