Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Kappa Light Chainkappa light chain Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
610-4210
ROCK610-4210EA 431 EUR InStock
ROCK610-4210
Anti-Kappa Light Chainkappa light chain Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Secondary Rabbit Anti-κ (kappa chain) Reacts with Mouse

Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Secondary
Antigen: Igκ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope: Light Chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité