Anti-IgG3 Rabbit Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
610-4343
ROCK610-4343EA 464 EUR InStock
ROCK610-4343
Anti-IgG3 Rabbit Polyclonal Antibody (Peroxidase)
Anticorps
Mouse IgG3 heavy chain antibody is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, and immunochemistry requiring extremely low background levels, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2500;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Do not add Sodium Azide!
Type: Secondary
Antigen: IgG3 γ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité