Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
610-442-002-05
ROCK610-442-002-05EA 690 EUR InStock
ROCK610-442-002-05
Anti-IgG (H+L) Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 549)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG(Mouse)-HL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight549
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité