Anti-lambda light chainlambda light chain Rabbit Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
610-4911
ROCK610-4911EA 436 EUR InStock
ROCK610-4911
Anti-lambda light chainlambda light chain Rabbit Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Anticorps
Secondary Rabbit Anti-λ (lambda chain) Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: Light Chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité