Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (DyLight® 800)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
610-745-124
ROCK610-745-124EA 220 EUR InStock
ROCK610-745-124
Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (DyLight® 800)
Anticorps
The emission spectra for this DyLight™ conjugate match the principle output wavelengths of most common fluorescence instrumentation.
Recommended Dilutions: FLISA: >1:20000; Immunofluorescence: >1:5000; Western Blot: >1:10000; Other Dilution: User Optimized
Type: Secondary
Antigen: IgG H&L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 800
Epitope:
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité