Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
611-1502
ROCK611-1502EA 341 EUR InStock
ROCK611-1502
Anti-IgG (H+L) Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Anti-Rabbit IgG alkaline phosphatase conjugated antibody is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, immunochemistry as well as other alkaline phosphatase-antibody based enzymatic assays requiring lot-to-lot consistency.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:30,000; Western Blot: 1:1000 - 1:4000; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000;
Do not freeze!

Type:
Antigen: IgG
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope: Heavy and Light chain
Host:
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité