Anti-IgG (H+L) Rat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
611-501-122
ROCK611-501-122EA 265 EUR InStock
ROCK611-501-122
Anti-IgG (H+L) Rat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité