Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (DyLight® 800)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
611-745-127
ROCK611-745-127EA 220 EUR InStock
ROCK611-745-127
Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (DyLight® 800)
Anticorps
The emission spectra for this DyLight™ conjugate match the principle output wavelengths of most common fluorescence instrumentation.

Recommended Dilutions: FLISA: >1:20000; Immunofluorescence: >1:5000; Western Blot: >1:10000; Other Dilution: User Optimized

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 800
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité