Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
611-7502
ROCK611-7502EA 318 EUR InStock
ROCK611-7502
Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Anti-RABBIT IgG Alkaline Phosphatase Conjugated Antibody is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, and immunochemistry assays requiring lot-to-lot consistency.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:2500; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000;
Do not freeze!

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité